Merck
227005
Sigma-Aldrich
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
95%
Sinónimos:
1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
283.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
mp
185 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
phenyl
cadena SMILES
Cl.COC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3.ClH/c1-18-14(17)12-10-15(8-7-13(12)16)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
Clave InChI
BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride (1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride) may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)