Merck
22669
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-Boc2-guanidino)-OH
technical, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-4-(N,N′-di-Boc-guanidino)-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H40N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
644.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/c1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C35H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(43)38-30(39-33(44)47-35(4,5)6)36-22-17-15-21(16-18-22)19-28(29(40)41)37-31(42)45-20-27-25-13-9-7-11-23(25)24-12-8-10-14-26(24)27/h7-18,27-28H,19-20H2,1-6H3,(H,37,42)(H,40,41)(H2,36,38,39,43,44)/t28-/m0/s1
Clave InChI
CIEGZABLYKOZLG-NDEPHWFRSA-N
Otras notas
Pharmacologically interesting protected analog of arginine.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R L Melo et al.
Biochemistry, 40(17), 5226-5232 (2001-04-25)
We explored the unique substrate specificity of the primary S(1) subsite of human urinary kallikrein (hK1), which accepts both Phe and Arg, using internally quenched fluorescent peptides Abz-F-X-S-R-Q-EDDnp and Abz-G-F-S-P-F-X-S-S-R-P-Q-EDDnp [Abz is o-aminobenzoic acid; EDDnp is N-(2,4-dinitrophenyl)ethylenediamine], which were based