225320
2,3-Dichlorotoluene
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.551 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
mp
6 °C (lit.)
densidad
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)