224952
1-Piperonylpiperazine
97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
147-149 °C/2 mmHg (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CN(CCN1)Cc2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C12H16N2O2/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2
Clave InChI
NBOOZXVYXHATOW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?