Merck
223522
Sigma-Aldrich
Fosfato de sodio monobasic monohydrate
≥98%, ACS reagent
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Fórmula lineal:
NaH2PO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
137.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
grado
ACS reagent
Ensayo
≥98%
98.0-102.0%
impurezas
≤0.01% Ca ppt.
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insolubles pptd.
pH
4.1-4.5
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Envase
Packaged in poly bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)