222879
Papaverine hydrochloride
99%
Sinónimos:
6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
SMILES string
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChI key
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?