Merck
222623
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
form
solid
bp
121-123 °C/7 mmHg (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)C#CC(C)(C)O
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
InChI key
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)