8.18587
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
for synthesis
Sinónimos:
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.025 hPa ( 40.3 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
93-95 °C
solubilidad
240 g/L
densidad
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(C)(C)C#CC(O)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
Clave InChI
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1