Merck
22136
Sigma-Aldrich
(+)-8(15)-Cedren-9-ol
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1R,2R,5S,7R,9S)-8-Methylene-2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.01,5]undecan-9-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
grade
purum
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +10±1°, c = 5% in chloroform
mp
128-130 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@]3(C[C@H](O)C1=C)[C@H](C)CC[C@@]3([H])C2(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-5-6-13-14(3,4)11-7-15(9,13)8-12(16)10(11)2/h9,11-13,16H,2,5-8H2,1,3-4H3/t9-,11-,12+,13+,15-/m1/s1
InChI key
DJYWGTBEZVORGE-GOGITYCRSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)