221074
cis-2,4,5-Trimethoxy-1-propenylbenzene
70%
Sinónimos:
β-Asarone, cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
70%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
InChI key
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
General description
Application
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?