Merck
203394
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
≥99.95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 231,00
US$ 231,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 231,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HfO2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 231,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.95%
Formulario
powder
densidad
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
Clave InChI
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.