Merck
218499
Sigma-Aldrich
3-Piperidino-1,2-propanediol
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
77-80 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(O)CN1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO2/c10-7-8(11)6-9-4-2-1-3-5-9/h8,10-11H,1-7H2
Clave InChI
MECNWXGGNCJFQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)