215333
4-Hydroxy-D-phenylglycine
≥98%
Sinónimos:
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]23/D −158±3°, c = 1 in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clave InChI
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?