215139
Pyridine trifluoroacetate
98%
Sinónimos:
Trifluoroacetic acid pyridine salt
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
chunks
mp
83-86 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 5%, clear, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
Clave InChI
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- On-tissue chemical oxidation followed by derivatization for mass spectrometry imaging: Investigates a technique for enhancing mass spectrometry imaging of hydroxyl-containing biomolecules using pyridine trifluoroacetate, which could be useful in bioanalytical applications (Wang et al., 2023).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?