214914
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
98%
Sinónimos:
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide, Eschenmoser’s salt
Quality Level
assay
98%
mp
219 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
functional group
amine
SMILES string
[I-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?