Merck
146668
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
99%
Sinónimos:
(2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 191,00
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 191,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
1448652
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
55-58 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is a constituent of commercially available lozenges for acute sore throat caused by upper respiratory tract infections[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Alex Thompson et al.
Drugs in R&D, 13(2), 101-107 (2013-04-17)
Acute sore throat (pharyngitis) is one of the most common illnesses for which children are seen by primary care physicians. Most cases are caused by viruses and are benign and self-limiting. Clinically proven, over-the-counter throat lozenges provide rapid and effective
Artículos
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.