Merck
211761
Sigma-Aldrich
m-Cresol Purple sodium salt
Dye content 90 %
Sinónimos:
m-Cresolsulfonphthalein sodium salt
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 81,20
5 G
US$ 215,00
10 G
US$ 366,00
US$ 81,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 81,20
5 G
US$ 215,00
10 G
US$ 366,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H17NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
404.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 81,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
composición
Dye content, 90%
color
black
λmáx.
579 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥15000 at 433-439 nm in H2O at 0.008 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Cc1cc(O)ccc1\C(=C2\C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-18+;
Clave InChI
BYQJYOOKENJSNK-GOSREXKOSA-M
Descripción general
m-cresol purple sodium salt (MCP) is a colorimetric pH indicator dye. The dye is blue in anionic form and yellow in protonated form.[1]
Aplicación
m-Cresol Purple sodium salt has been used to measure pH of seawater using a spectrophotometer.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
M.-I. Baraton
Sensors for Environment, Health and Security (2008)
Spectrophotometric high-precision seawater pH determination
for use in underway measuring systems
A?mann S
Ocean Science, 7, 597-607 (2011)
Peter J Edmunds et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 8) (2020-03-18)
Experiments with coral fragments (i.e. nubbins) have shown that net calcification is depressed by elevated PCO2 Evaluating the implications of this finding requires scaling of results from nubbins to colonies, yet the experiments to codify this process have not been