203750
Manganese(IV) oxide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Manganese dioxide
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99% trace metals basis
form
solid
mp
535 °C (dec.) (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?