Merck
201324
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G
Dye content 95 %
Sinónimos:
Basic Red 1
About This Item
Fórmula lineal:
C28H31N2O3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
479.01
Número de índice de color:
45160
Beilstein:
3900071
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composición
Dye content, 95%
λmáx.
524 nm
cadena SMILES
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
Clave InChI
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. Has been used to characterize kinetics of MRP1- mediated efflux.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bruno de Gennaro et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 130, 101-109 (2015-04-29)
In view of zeolite potentiality as a carrier for sustained drug release, a clinoptilolite-rich rock from California (CLI_CA) was superficially modified with cetylpyridinium chloride and loaded with diclofenac sodium (DS). The obtained surface modified natural zeolites (SMNZ) were characterized by