Merck
201162
Sigma-Aldrich
Lithium benzoate
99%
Sinónimos:
Benzoic acid lithium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COOLi
Número de CAS:
Peso molecular:
128.05
Beilstein:
3598089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99%
Formulario:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Electrically conductive ultrananocrystalline diamond-coated natural graphite-copper anode for new long life lithium-ion battery: This study mentions lithium benzoate films used as coatings to improve the performance of NG-based anodes in lithium-ion batteries (Cheng et al., 2014).
  • Effect of permittivity on the ionic boundary layer upon protonation of lithium niobate: Discusses lithium benzoate′s role in the recombination process with lithium niobate crystals and its impact on the ionic boundary layer (Demin et al., 2023).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)