198773
5,12-Naphthacenequinone
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13
InChI
1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H
Clave InChI
LZPBKINTWROMEA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?