196657
1-Fluoronaphthalene
99%
Sinónimos:
α-Fluoronaphthalene
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.593 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
densidad
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clave InChI
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)