Merck
196258
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
98%
Sinónimos:
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
206.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
38-44 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1CCl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
Clave InChI
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride has been used in the synthesis of 3-iodothyronamine.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A New Efficient Synthetic Method for 3-Iodothyronamine and Its Potent Hypothermic Efficacy.
Kim J-G, et al.
Chin. J. Chem., 29(10), 2205-2208 (2011)