196150
2-Iodothiophene
98%
Sinónimos:
α-Iodothiophene, 2-Thienyl iodide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.651 (lit.)
bp
73 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
1.902 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1cccs1
InChI
1S/C4H3IS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
Clave InChI
ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?