Merck
195391
Sigma-Aldrich
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
97%
Sinónimos:
3-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyloxy)benzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
266.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
bp
130 °C/1.4 mmHg (lit.)
densidad
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Oc2cccc(C=O)c2)c1
InChI
1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)11-4-2-6-13(8-11)19-12-5-1-3-10(7-12)9-18/h1-9H
Clave InChI
RPORRWJOHNQOHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde was used in the synthesis of:
  • 5,10,15,20-tetra[3-(3-trifluoromethyl)phenoxy]porphyrin[1]
  • 4-{4-naphthalen-2-yl-5-[3-(3-trifluoromethyl-phenoxy)-phenyl]-imidazol-1-yl}-piperidine[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Parallel synthesis of arrays of 1, 4, 5-trisubstituted 1-(4-piperidyl)-imidazoles by IMCR: a novel class of aspartyl protease inhibitors.
Domling A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 12, 99-109 (2007)
Cynthia P Tidwell et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 12(7), 1389-1398 (2007-10-03)
The newly synthesized 5,10,15,20-tetra[3-(3-trifluoromethyl)phenoxy]porphyrin, TTFMPP, has been characterized using mass spectroscopy, 1H-, 13C- and 19F-NMR, MALDI-TOF mass spectrometry, UV-Vis and fluorescence spectrophotometry, and cyclic voltammetry. The NMR confirmed the structure of the compound and the mass spectrum was in agreement