193658
2,2-Dibromopropane
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
refractive index
n20/D 1.4984 (lit.)
bp
114 °C/740 mmHg (lit.)
density
1.782 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(Br)Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)