27502
Trimethyl citrate
≥98.0%
Sinónimos:
1,2,3-Trimethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, 3-Hydroxy-3-methoxycarbonylpentanedioic acid dimethyl ester
Seleccione un Tamaño
US$ 130,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 130,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0%
Formulario
crystals
mp
75-78 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
COC(=O)CC(O)(CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O7/c1-14-6(10)4-9(13,8(12)16-3)5-7(11)15-2/h13H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?