Merck
191515
Sigma-Aldrich
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
97%
Sinónimos:
3-Methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
193.63
Beilstein:
4273241
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
~175 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.COC(=O)C1CNCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3.ClH/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride has been used as starting reagent in the synthesis of:
  • nakadomarin A
  • tert-butyl, picolyl and fluorinated analogs of capromorelin
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthetic approach towards nakadomarin A: efficient synthesis of the central tetracyclic core.
Nagata T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(47), 8345-8349 (2001)