191264
3-Phenylglutaric acid
97%
Sinónimos:
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
140-143 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?