Merck
190608
Sigma-Aldrich
6-Benzoyl-2-naphthol
≥98%
Sinónimos:
6-Hydroxy-2-naphthyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COC10H6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
248.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98%
mp
161-162 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 50 mg/mL
cadena SMILES
Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12O2/c18-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)17(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18H
Clave InChI
MJKZGSBXCWNUHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-Benzoyl-2-naphthol was used in the synthesis of potassium 6-benzoyl-2-naphthyl sulfate, substrate for histochemical investigation of aryl sulfatase activity[1]. It was also used in preparation of substrate for histochemical demonstration of acid phosphatase in the organs of albino rat[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The histochemical demonstration of acid phosphatase by a post-incubation coupling technique.
A M RUTENBURG et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 3(6), 455-470 (1955-11-01)
Histochemical demonstration of aryl sulfatase.
A M RUTENBERG et al.
Science (New York, N.Y.), 116(3020), 539-543 (1952-11-14)