189790
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
≥98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
mp
99-102 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?