189391
Poly(1-butene), isotactic
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
About This Item
Productos recomendados
form
pellets
melt index
0.4
mol wt
average Mw ~570,000 by GPC
transition temp
Tg −24 °C
Tm 125 °C
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?