Merck
188182
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
155.56
Beilstein:
1940332
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
55-59 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Clave InChI
XPTAYRHLHAFUOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile is an inhibitor of cellulose synthesis[1].
Aplicación
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile was used in the synthesis of:
  • rac-2-chloro-6-(oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile[2]
  • high-molecular-weight, soluble polyarylether alternating copolymers containing pendent cyano groups[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D Montezinos et al.
Planta, 148(4), 305-311 (1980-04-01)
Several compounds were tested for their ability to inhibit the in-vivo synthesis of cellulose and other cell-wall polysaccharides in fibers of cotton (Gossypium hirsutum L.) developing on in-vitro cultured ovules. Inhibitory effects were measured by the ability of the compounds
Chemoenzymatic synthesis of calcilytic agent NPS-2143 employing a lipase-mediated resolution protocol.
Kamal A and Chouhan G.
Tetrahedron Asymmetry, 16(16), 2784-2789 (2005)