Merck
187844
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
98%
Sinónimos:
1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19Br
Número de CAS:
Peso molecular:
243.18
Beilstein:
1927514
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
densidad
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Clave InChI
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Aplicación
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane was used in the one pot synthesis of 1,3-dicarbonyl adamantanes. It was also used in the synthesis of 3,5-dimethyladamantan-1-ol.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 3, 5-dimethyladamantan-1-ol by reaction of 1, 3-dimethyladamantane with bromotrichloromethane and water in the presence of manganese complexes.
Khusnutdinov RI, et al.
Russ. J. Org. Chem., 50(1), 25-28 (2014)
The first one-pot synthesis of 1, 3-dicarbonyl adamantanes from 1-bromoadamantanes.
Akhrem IS, et al.
Mendeleev Communications, 21(5), 259-261 (2011)