187437
Bis(trimethylsilyl)acetylene
99%
Sinónimos:
BTMSA
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
136-137 °C (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
densidad
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.