Merck
183040
Sigma-Aldrich
2-(Benzyloxy)phenol
96%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 69,30
US$ 69,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 69,30
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 69,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
impurezas
<3% catechol
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
densidad
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
Clave InChI
CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-(Benzyloxy)phenol was used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Woro Triarsi Sulistyaningdyah et al.
Applied microbiology and biotechnology, 67(4), 556-562 (2004-11-19)
Cytochrome P450 BM-3 from Bacillus megaterium is a fatty acid hydroxylase exhibiting selectivity for long-chain substrates (12-20 carbons). Replacement of Phe87 in P450 BM-3 by Val (F87V) greatly increased its activity towards a variety of aromatic and phenolic compounds. The