181358
Poly(benzyl methacrylate)
average Mw ~100,000 by GPC, powder
Sinónimos:
PBMA
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mw ~100,000 by GPC
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
temperatura de transición
Tg 54 °C
densidad
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
Clave InChI
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.