180823
5-Methyl-5-phenylhydantoin
99%
Sinónimos:
5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, NSC 14839
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
199-201 °C (lit.)
separation technique
chiral
SMILES string
CC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
JNGWGQUYLVSFND-UHFFFAOYSA-N
Application
Beta-amino alcohols as inhibitors of anti-tubercular target N-acetyltransferase
Chlorohydantoins
Specific MMP inhibitors
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.