Merck
178446
Sigma-Aldrich
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 91,70
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 91,70
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C3H3Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.551 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
cadena SMILES
ClC1(Cl)CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene may be used in the synthesis of p-(2,2-dichlorocyclopropyl)aniline.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)