Merck
177547
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 151,00
100 G
US$ 426,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 151,00
100 G
US$ 426,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
245.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
mp
36-37 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride was used to study the synthesis and structure–activity profile of benzoxazole benzenesulfonamide analogs[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chunqiu Lai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(7), 1807-1810 (2006-02-01)
A series of novel benzoxazole benzenesulfonamides was synthesized as inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase-1). Extensive SAR studies led to a potent inhibitor, 53, with an IC(50) of 0.57microM. Compound 17 exhibited excellent bioavailability and a good pharmacokinetic profile in rats.