175161
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
98%
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
impurezas
0.1% 4,4′-methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
Clave InChI
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)