Merck
172758
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tribromothiophene
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HBr3S
Número de CAS:
Peso molecular:
320.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.664 (lit.)
bp
120 °C/11 mmHg (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
densidad
2.483 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1cc(Br)c(Br)s1
InChI
1S/C4HBr3S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Clave InChI
SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3,5-Tribromothiophene was used in the synthesis of 2,5-bis(dicyanomethylene)-3-bromo-2,5-dihydrothiophene[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
On the reaction of 2, 5-dihalothiophenes with tetracyanoethylene oxide.
Gronowitz SALO and UPPSTROM B.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 28, 981-985 (1974)
Khalil K Hussain et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112094-112094 (2020-02-25)
A robust amperometric sensor was developed for the lactate detection in the extracellular matrix of cancer cells. The sensor was fabricated by separately immobilizing nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) onto a carboxylic acid group and lactate dehydrogenase (LDH) onto an amine