167525
Phenyl chloroformate
99%
Sinónimos:
Chloroformic acid phenyl ester
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.22 psi ( 20 °C)
1.67 psi ( 55 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenoxy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?