167134
Bromohydroquinone
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Oc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
Clave InChI
REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)