Merck
162647
Sigma-Aldrich
Z-Gln-OH
99%
Sinónimos:
N-Cbz-L-glutamine, Carbobenzyloxy-L-glutamine, Z-L-Glutamine
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 121,00
US$ 121,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 121,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
280.28
Beilstein/REAXYS Number:
2061271
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 121,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
134-138 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)