Merck
162485
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzylamine
96%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
125.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39040407
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
73-75 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
NCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
Clave InChI
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Fluorobenzylamine was used in synthesis of 9-(2-fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine, having anticonvulsant activity[1]. It was also used in synthesis and study of structure-activity relationship of a series of substituted spirohydantoins[2].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
9-(2-Fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine hydrochloride. Synthesis and anticonvulsant activity.
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 29(7), 1133-1134 (1986-07-01)
Martin W Rowbottom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(8), 2171-2178 (2007-03-14)
The design, synthesis, and SAR of a series of substituted spirohydantoins are described. Optimization of an in-house screening hit gave compounds that exhibited potent binding affinity and functional activity at MCH-R1.