Merck
161810
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
207.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.594 (lit.)
densidad
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C12H14ClN/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1H2,2-4H3
Clave InChI
VDMXGJJMPKAYQP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline undergoes regiospecific 1,3-dipolar cycloaddition reaction with arylnitriloxydes and N-phenylarylnitrilimines.
Aplicación
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline was used in the synthesis of 5′,6-dichloro-1′,3′,3′-trimethyl­spiro­[2H-1-benzopyran-2,2′-indoline].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nameer Alhashimy et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 8), o1430-o1431 (2008-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(19)H(17)Cl(2)NO, the indoline and benzopyran ring systems are approximately perpendicular to each other. The indoline ring is in an envelope conformation with the spiro C atom as the flap. The N atom
Naoual Laghrib et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o374-o374 (2009-01-01)
Two diastereoisomers of the title compound, C(25)H(26)N(2)O, have been prepared by cyclo-addition between 1,3,3-trimethyl-2-methyl-eneindoline and C-phenyl-N-phenyl-nitrone. The stereochemistry of the major diastereoisomer, viz. S,R/R,S, is confirmed by the X-ray analysis. The oxazole and the pyrole rings have envelope conformations. The