159913
Heptanophenone
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5077 (lit.)
bp
155 °C/15 mmHg (lit.)
mp
17 °C (lit.)
densidad
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O/c1-2-3-4-8-11-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,2-4,8,11H2,1H3
Clave InChI
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?