131970
1,4-Thioxane
98%
Sinónimos:
1,4-Oxathiane
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5095 (lit.)
bp
147 °C/755 mmHg (lit.)
densidad
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
thioether
cadena SMILES
C1CSCCO1
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4-2-5-1/h1-4H2
Clave InChI
JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?