Merck
157589
Sigma-Aldrich
4-Methoxychalcone
98%
Sinónimos:
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
238.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1